Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Rockland Immunochemicals
ROCKMB-047EA
364
CHF
ROCKMB-047
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Natriumchlorid
Formel:
NaCl MW: 58,44 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |