Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung

Lieferant: EUROCLONE

Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

EMR269005 EMR269025
EURLEMR269005EA 0 CHF
EURLEMR269005 EURLEMR269025
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR