Natriumchlorid 5 mol/L (5 M) in wässriger Lösung für die Molekularbiologie
Lieferant: PanReac AppliChem
A7006.1000EA 137 CHF
A7006.1000
Natriumchlorid 5 mol/L (5 M) in wässriger Lösung für die Molekularbiologie
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNases/RNases/Proteases not detectable
Composition NaCl: 292.2 g/L