Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Lieferant: AMBION
AMBI9760GEA 0 CHF
AMBI9760G
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3