Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
127032 127053
HACH127032EA 38.6 CHF
HACH127032 HACH127053
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II