Zirkonium-Standardlösung, 1.000 mg/l Zr in verd. Salpetersäure (aus ZrO(NO₃)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456402SEA 216.6 CHF
456402S 456404U
Zirkonium-Standardlösung, 1.000 mg/l Zr in verd. Salpetersäure (aus ZrO(NO₃)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Zirkonium-Standards
ZrO(NO₃)₂ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.