Yttrium-Standardlösung, 10.000 mg/l Y in verd. Salpetersäure (aus Y₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456372GEA
375
CHF
456372G
456374Y
Yttrium-Standardlösung, 10.000 mg/l Y in verd. Salpetersäure (aus Y₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Yttrium-Standards
Y₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.