Yttrium-Standardlösung, 1000 mg/L Y in 0,5 M Salpetersäure (aus Y(NO3)3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19809.0100
1.19809.0500
1.19809.0100EA
67.1
CHF
1.19809.0100
1.19809.0500
Yttrium-Standardlösung, 1000 mg/L Y in 0,5 M Salpetersäure (aus Y(NO3)3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Yttrium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST