Ytterbium-Standardlösung, 1000 mg/L Yb in 5% Salpetersäure (aus Yb2O3) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13819.AD
13819.AE
13819.AP
13819.ADEA
131
CHF
13819.AD
13819.AE
13819.AP
Ytterbium-Standardlösung, 1000 mg/L Yb in 5% Salpetersäure (aus Yb2O3) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Ytterbium-Standards
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST.