Ytterbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Yb in verd. Salpetersäure (aus Yb₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
456344CEA 377 CHF
456344C
Ytterbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Yb in verd. Salpetersäure (aus Yb₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Ytterbium-Standards
Yb₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.