Vanadium-Standardlösung, 1.000 mg/l V in 2%iger Schwefelsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86721.260EA
55.1
CHF
86721.260
86721.180
Vanadium-Standardlösung, 1.000 mg/l V in 2%iger Schwefelsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Vanadium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%