Vanadium-Standardlösung, 1000 mg/L V in 0,5 M Salpetersäure (aus (NH4)VO3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70245.0100
1.70245.0500
1.70245.0100EA
63.2
CHF
1.70245.0100
1.70245.0500
Vanadium-Standardlösung, 1000 mg/L V in 0,5 M Salpetersäure (aus (NH4)VO3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Vanadium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST