Titan-Standardlösung, 1000 mg/L Ti in Wasser (aus (NH4)2TiF6) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70243.0100
1.70243.0500
1.70243.0100EA
74.3
CHF
1.70243.0100
1.70243.0500
Titan-Standardlösung, 1000 mg/L Ti in Wasser (aus (NH4)2TiF6) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Titan-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST