Tellur-Standardlösung,1000 Salpetersäure (aus Te) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
44632.AD
44632.AE
44632.AP
44632.ADEA
146
CHF
44632.AD
44632.AE
44632.AP
Tellur-Standardlösung,1000 Salpetersäure (aus Te) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Tellur-Standards
Molecular Formula: Te in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134062
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST.
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)