Silicium-Standardlösung, 10000 mg/L Si in 4%iger Natronlauge (aus SiO2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70386.0100EA 281 CHF
1.70386.0100
Silicium-Standardlösung, 10000 mg/L Si in 4%iger Natronlauge (aus SiO2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST