Silicium-Standardlösung, 1000 mg/L Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH4)2SiF6) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.12310.0100 1.12310.0500
1.12310.0100EA 65.5 CHF
1.12310.0100 1.12310.0500
Silicium-Standardlösung, 1000 mg/L Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH4)2SiF6) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST