Scandium-Standardlösung, 10.000 mg/l Sc in verd. Salpetersäure (aus Sc₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455972UEA
981
CHF
455972U
455974W
Scandium-Standardlösung, 10.000 mg/l Sc in verd. Salpetersäure (aus Sc₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Scandium-Standards
Sc₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.