Rubidium-Standardlösung, 1.000 mg/l Rb in verd. Salpetersäure (aus RbNO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
455902GEA 271 CHF
455902G
Rubidium-Standardlösung, 1.000 mg/l Rb in verd. Salpetersäure (aus RbNO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Rubidium-Standards
RbNO₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.