Praseodym-Standardlösung, 1.000 mg/l Pr in verd. Salpetersäure (aus Pr₆O₁₁) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455842LEA 173.4 CHF
455842L 455844N
Praseodym-Standardlösung, 1.000 mg/l Pr in verd. Salpetersäure (aus Pr₆O₁₁) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Praseodym-Standards
Pr₆O₁₁ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.