Platin-Standardlösung, 1.000 mg/l Pt in 10%iger Salzsäure (aus Pt) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455802DEA
558
CHF
455802D
455804F
Platin-Standardlösung, 1.000 mg/l Pt in 10%iger Salzsäure (aus Pt) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Platin-Standards
Pt gelöst in HCl 10%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.