Nickel-Standardlösung, 1.000 mg/l Ni in verd. Salpetersäure (aus Ni) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455722EEA
112.8
CHF
455722E
455724G
Nickel-Standardlösung, 1.000 mg/l Ni in verd. Salpetersäure (aus Ni) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Nickel-Standards
Ni gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)