Natrium-Standardlösung, 1.000 mg/L Na in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86693.260EA 55.1 CHF
86693.260 86693.180
Natrium-Standardlösung, 1.000 mg/L Na in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Natrium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%