Molybdän-Standardlösung, 1.000 mg/l Mo in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455682NEA 188 CHF
455682N 455684P
Molybdän-Standardlösung, 1.000 mg/l Mo in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Molybdän-Standards
(NH₄)₂MoO₄ gelöst in H₂O mit Spuren von NH₄OH.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.