Magnesium-Standardlösung, 1.000 mg/l Mg in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86690.260EA
34.93
CHF
86690.260
86690.180
Magnesium-Standardlösung, 1.000 mg/l Mg in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Magnesium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%