Lutetium-Standardlösung, 10.000 mg/l Lu in verd. Salpetersäure (aus Lu₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR®
455614BEA 0 CHF
455614B 455612W
Lutetium-Standardlösung, 10.000 mg/l Lu in verd. Salpetersäure (aus Lu₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lutetium-Standards
Lu₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.