Lutetium-Standardlösung, 1.000 mg/l Lu in verd. Salpetersäure (aus Lu₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
455604WEA 1330 CHF
455604W 455602U
Lutetium-Standardlösung, 1.000 mg/l Lu in verd. Salpetersäure (aus Lu₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lutetium-Standards
Lu₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.