Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 0,5 M Salpetersäure (aus LiNO3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70223.0100 1.70223.0500
1.70223.0100EA 63.8 CHF
1.70223.0100 1.70223.0500
Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 0,5 M Salpetersäure (aus LiNO3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Lithium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST