Kupfer-Standardlösung, 1.000 mg/l Cu in verd. Salpetersäure (aus Cu) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455282BEA 108 CHF
455282B 455284D
Kupfer-Standardlösung, 1.000 mg/l Cu in verd. Salpetersäure (aus Cu) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Kupfer-Standards
Cu gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.