Iridium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ir in 10%iger Salzsäure (aus IrCl₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455502REA 443 CHF
455502R 455504T
Iridium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ir in 10%iger Salzsäure (aus IrCl₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Iridium-Standards
IrCl₃.3H₂O gelöst in HCl 10%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.