Holmium-Standardlösung, 1000 mg/L Ho in verd. Salpetersäure (aus Ho₂O₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70323.0100EA 254 CHF
1.70323.0100
Holmium-Standardlösung, 1000 mg/L Ho in verd. Salpetersäure (aus Ho₂O₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Holmium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST