Europium-Standardlösung, 10.000 mg/l Eu in verd. Salpetersäure (aus Eu₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
455354AEA 0 CHF
455354A 455352V
Europium-Standardlösung, 10.000 mg/l Eu in verd. Salpetersäure (aus Eu₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Europium-Standards
Eu₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.