Cobalt-Standardlösung, 1000 mg/l Co in verd. Salpetersäure (aus Co) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455262UEA
108
CHF
455262U
455264W
Cobalt-Standardlösung, 1000 mg/l Co in verd. Salpetersäure (aus Co) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Cobalt-Standards
Co gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.