Cobalt-Standardlösung, 1000 mg/L Co in 0,5 M Salpetersäure (aus Co(NO3)2) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19785.0100
1.19785.0500
1.19785.0100EA
73.8
CHF
1.19785.0100
1.19785.0500
Cobalt-Standardlösung, 1000 mg/L Co in 0,5 M Salpetersäure (aus Co(NO3)2) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Cobalt-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST