Chrom-Standardlösung, 1.000 mg/l Cr in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86671.260EA
55.1
CHF
86671.260
86671.180
Chrom-Standardlösung, 1.000 mg/l Cr in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Chrom-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%