Cer-Standardlösung, 10.000 mg/l Ce in verd. Salpetersäure (aus (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
455192AEA
316
CHF
455192A
Cer-Standardlösung, 10.000 mg/l Ce in verd. Salpetersäure (aus (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Cer-Standards