Cadmium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cd in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86668.260EA
52.4
CHF
86668.260
86668.180
Cadmium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cd in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Cadmium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%