Bismut-Standardlösung, 1000 mg/L Bi in verd. Salpetersäure (aus Bi(NO3)3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70306.0100EA 186 CHF
1.70306.0100
Bismut-Standardlösung, 1000 mg/L Bi in verd. Salpetersäure (aus Bi(NO3)3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST