Antimon-Standardlösungen für die ICP, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
455022GEA
164
CHF
455022G
455024Y
455034K
Antimon-Standardlösungen für die ICP, ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Antimon-Standards
Sb gelöst in HNO₃ 2% mit Spuren von Weinsäure.
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.