Phosphat-Standardlösungen, PO₄3- in Wasser (aus KH₂PO₄) Standard für die Ionenchromatographie, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
458054DEA 294 CHF
458054D 458052B 458122V
Phosphat-Standardlösungen, PO₄3- in Wasser (aus KH₂PO₄) Standard für die Ionenchromatographie, ARISTAR®
Standards Anionische Standards Phosphat-Standards
PO₄ in H₂O
Geliefert mit Analysenzertifikat.
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.