Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
31963.291EA 82.3 CHF
31963.291
Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung)
Kupfer(II)sulfat, gelöst
10 ml Lösung A + 10 ml Lösung B entspricht ca. 0,050 g wasserfreier Glucose
Formel: CuSO₄
MW: 159,61 g/mol
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht