Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung) (Konzentrat) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
31965.264EA 54.4 CHF
31965.264
Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung) (Konzentrat) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung)
Kupfer(II)sulfat, gelöst
5 ml Lösung A + 5 ml Lösung B entspricht ca. 0,050 g wasserfreier Glucose
Formel: CuSO₄
MW: 159,61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht