Tetrapropylammoniumhydroxid 25% in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO420731000EA 87.2 CHF
ACRO420731000 ACRO420730250 ACRO420735000
Tetrapropylammoniumhydroxid 25% in Wasser
Tetrapropylammonium hydroxide
Formel: C₁₂H₂₉NO
MW: 203,37 g/mol
Dichte: 1 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009360
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 24 to 26 %
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %