Natriumhypochlorit-Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
7668.1000EA 43.8 CHF
DADE7668 7668.1000
Natriumhypochlorit-Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30…–20 °C
Dichte: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Active Chlorine 0.055 - 0.075%
pH at 25 °C min. 11.5