Natriumhypochlorit (12% Cl₂) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
9062.3 9062.2 9062.1
ROTH9062.3EA 30.6 CHF
ROTH9062.3 ROTH9062.2 ROTH9062.1
Natriumhypochlorit (12% Cl₂) in wässriger Lösung
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30…–20 °C
Dichte: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II