Natriumchlorid 0,9% in wässriger Lösung, steril
Lieferant: PanReac AppliChem
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
A1671.0100EA 86.8 CHF
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
Natriumchlorid 0,9% in wässriger Lösung, steril
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH (20 °C) 5,0 - 7,5