Schwefelsäure 90 - 91% ≥90-91% According to Gerber zur Analyse, für die Fettbestimmung in Milch
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
121010.1611 121010.1612 121010.1214
APPC121010.1611EA 78.6 CHF
APPC121010.1611 APPC121010.1612 APPC121010.1214
Schwefelsäure 90 - 91% ≥90-91% According to Gerber zur Analyse, für die Fettbestimmung in Milch
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II