Iodwasserstoffsäure 67%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Hydrogeniodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00345.0250EA 578 CHF
1.00345.9999 1.00345.0250
Iodwasserstoffsäure 67%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Hydriodic acid
Formel: HI
MW: 127,91 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011347
CAS-Nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.97 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid