Phenol verflüssigt ≥89,0%, Bioreagenzien
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
E357-500MLEA 227 CHF
E357-500ML
Phenol verflüssigt ≥89,0%, Bioreagenzien
Phenol verflüssigt
Manufactured from the purest crystalline phenol to ensure optimal quality.
Formel: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Melting Pt: 40°C-42°C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Destillierbereich ≥ 182,5° C
Nichtflüchtige Rückstände ≥ 0,05 %
Purity (%) 89.0