Phenol verflüssigt ≥80%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
294785AEA 339 CHF
294785A 29478CB
Phenol verflüssigt ≥80%
Phenol verflüssigt
Formel: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 78,5 - 81,5 %