Glycerin ≥86%
Lieferant: Roth Carl
4043.1 4043.2 4043.3
ROTH4043.1EA 71.4 CHF
ROTH4043.1 ROTH4043.2 ROTH4043.3
Glycerin ≥86%
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM